Få mere at vide
2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 4136-95-2 |
| Molekylær formel | C7H2Cl4O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2Cl4O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H |
| SMIL | ClC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2,4,6-trichlorobenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.9 |
| Formel vægt | 241.886 |