Få mere at vide
2,4,6-Trichlorobenzonitril, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trichlorobenzonitrile |
| Smeltepunkt | 80 °C til 82 °C |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C7H3ClN2O2 |
| FN nummer | UN3439 |
| Synonym | 6-chloro-2-nitrobenzonitrile, 2-chloro-6-nitro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanonitrobenzene, benzonitrile, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-20anya, pubchem4742, 7-tert-butylisophthalic acid, 2-nitro-6-chlorobenzonitrile, 2-nitro-6-chloro-benzonitrile |
| InChI nøgle | ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-chloro-6-nitrobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.56 |
| Vis mere |