Få mere at vide
2,4,6-Trichlorobenzonitrile, 97+%
Artikelnummer. 11439110
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439110 1 g 1g
11449110 5 g 5g
11459110 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439110 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14609.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6575-05-9 | C7H2Cl3N | 206.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6575-05-9
MDL nummer MFCD00052711
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Mængde 1 g
Molekylær formel C7H2Cl3N
FN nummer UN3439
Synonym benzonitrile, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4822, acmc-1b2tu, pgodhcioipodfe-uhfffaoysa
InChI nøgle PGODHCIOIPODFE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)C#N)Cl)Cl
IUPAC navn 2,4,6-trichlorobenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 206.45
PubChem CID 522179
Formel vægt 206.46
Procent renhed ≥97%