missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,6-Trichloroanisole-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trichloroanisole D5 |
| CAS | 352439-08-8 |
| Molekylær formel | C7 2H5 Cl3 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzene-1,3-d2','2,4,6-trichloro-5-(methoxy-d3)- (9CI','ACI), 2,4,6-Trichloro-5-(methoxy-d3)benzene-1,3-d2 (ACI), 2,4,6-Trichloroanisole-d5, 2,4,6-Trichloroanisole-D5, 2,4,6-Trichloroanisole D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D |
| SMIL | [2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Cl |
| IUPAC navn | 1,3,5-trichloro-2,4-dideuterio-6-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.5 |
| Formel vægt | 214.972 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?