Få mere at vide
2,4,6-Trichloroanisole-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trichloroanisole D5 |
| CAS | 352439-08-8 |
| Molekylær formel | C7 2H5 Cl3 O |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3 H,1H3/i1D3,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(Cl)c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 1,3,5-trichloro-2,4-dideuterio-6-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.5 |
| Formel vægt | 214.972 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |