Få mere at vide
2,4,6-Trichloroanisole D5 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317225
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30317225 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30317225 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17714601ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichloroanisole D5
CAS 352439-08-8
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylær formel C7 2H5 Cl3 O
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D
SMIL [2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Cl
IUPAC navn 1,3,5-trichloro-2,4-dideuterio-6-(trideuteriomethoxy)benzene
Molekylvægt (g/mol) 216.5
Formel vægt 214.972 g/mol