Få mere at vide
2,4,6-Trichloranilin, TRC
Artikelnummer. 30455208
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30455208 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30455208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT774323250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichloroaniline
CAS 634-93-5
Molekylær formel C6 H4 Cl3 N
Mængde 250 mg
Synonym Benzenamine','2,4,6-trichloro- (9CI','ACI), 2,4,6-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-trichloro- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Trichloraniline, 2,4,6-Trichloroaniline, 2,4,6-Trichlorophenylamine, NSC 2114, sym-Trichloroaniline
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
SMIL Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2,4,6-trichloranilin
Molekylvægt (g/mol) 196.46
Formel vægt 194.9409