Få mere at vide
2,4,6-Trichloranilin, 98+%
Beskrivelse
Tetrachlornitrobenzen blev fremstillet ud fra 2:4:6-trichloranilin, som blev omdannet ved en Sandmeyer-reaktion til 1:2:3:5-tetrachlorbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
:6-trichloranilin, som blev omdannet ved en Sandmeyer-reaktion til 1:2:3:5-tetrachlorbenzen.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trichloroaniline |
| Smeltepunkt | 75 °C til 79 °C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2018 |
| Beilstein | 879568 |
| Kogepunkt | 262 °C |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 196.46 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4,6-Trichloroaniline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichloroaniline