Få mere at vide
2,4,6-Trichloroaniline, 98+%
Artikelnummer. 11449346
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449346 25 g 25g
11459346 100 g 100g
11469346 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19044.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 634-93-5 | C6H4Cl3N | 196.455 g/mol
Tetrachlornitrobenzen blev fremstillet ud fra 2:4:6-trichloranilin, som blev omdannet ved en Sandmeyer-reaktion til 1:2:3:5-tetrachlorbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tetrachlornitrobenzen blev fremstillet ud fra 2:4
:6-trichloranilin, som blev omdannet ved en Sandmeyer-reaktion til 1:2:3:5-tetrachlorbenzen.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 634-93-5
Molekylær formel C6H4Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 196.455
MDL nummer MFCD00007663
InChI nøgle NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-trichloroaniline, benzenamine, 2,4,6-trichloro, aniline, 2,4,6-trichloro, sym-trichloroaniline, 2,4,6-trichlorobenzenamine, 2,4,6-trichlorophenylamine, 1-amino-2,4,6-trichlorobenzene, unii-j7ic72n9b0, ccris 601, pubchem9974
PubChem CID 12471
IUPAC navn 2,4,6-trichloranilin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichloroaniline
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2018
Beilstein 879568
Kogepunkt 262°C
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 196.46
Procent renhed ≥98%