Få mere at vide
2,4,6-Trichlor-5-methylpyrimidin, 98 %
Artikelnummer. 15451268
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451268 5 g 5g
15461268 250 mg 250mg
15441268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55115.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 1780-36-5 | C5H3Cl3N2 | 197,443 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1780-36-5
Molekylær formel C5H3Cl3N2
Molekylvægt (g/mol) 197.443
MDL nummer MFCD00233525
InChI nøgle VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine
PubChem CID 232789
IUPAC navn 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin
SMIL CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
Smeltepunkt 65 °C til 69 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Formel vægt 197.45
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.