Få mere at vide
2,4,6-Trichlor-5-methylpyrimidin, 98 %
Artikelnummer. 15441268
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441268 1 g 1g
15461268 250 mg 250mg
15451268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55115.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 1780-36-5 | C5H3Cl3N2 | 197,443 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1780-36-5
Molekylær formel C5H3Cl3N2
Molekylvægt (g/mol) 197.443
MDL nummer MFCD00233525
InChI nøgle VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine
PubChem CID 232789
IUPAC navn 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin
SMIL CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
Smeltepunkt 65°C to 69°C
Mængde 1 g
FN nummer UN1759
Formel vægt 197.45
Procent renhed 98%