Få mere at vide
2,4,6-Tribromostyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromostyrene |
| CAS | 36327-34-1 |
| Molekylær formel | C8H5Br3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,3,5-Tribromo-2-vinylbenzene, 1,3,5-Tribromo-2-ethenylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br3/c1-2-6-7(10)3-5(9)4-8(6)11/h2-4H,1H2 |
| SMIL | Brc1cc(Br)c(C=C)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1,3,5-tribromo-2-ethenylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.84 |
| Formel vægt | 337.7941 |