Få mere at vide
2,4,6-Tribromoresorcinol, 98%
Artikelnummer. 11434027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434027 1 g 1g
11444027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19436.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2437-49-2 | C6H3Br3O2 | 346.8 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2437-49-2
Molekylær formel C6H3Br3O2
Molekylvægt (g/mol) 346.8
MDL nummer MFCD00009717
InChI nøgle YADZSMVDNYXOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tribromoresorcinol, resorcinol, 2,4,6-tribromo, 1,3-benzenediol, 2,4,6-tribromo, 2,6-tribromoresorcinol, acmc-209gbn, 2,4,6-tribromresorcin, 2,4,6-tribromoresorcino, resorcinol,4,6-tribromo, 1, 2,4,6-tribromo, 4-06-00-05688 beilstein handbook reference
PubChem CID 17094
IUPAC navn 2,4,6-tribrombenzen-1,3-diol
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromoresorcinol
Smeltepunkt 114°C to 116°C
Mængde 1 g
Formel vægt 346.82
Procent renhed 98%