Få mere at vide
2,4,6-Tribromopyrimidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10745052
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745052 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10745052 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00246DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Tribromopyrimidine
CAS 36847-11-7
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C4HBr3N2
MDL nummer MFCD00233942
Mængde 1 g
Synonym pyrimidine, 2,4,6-tribromo, pubchem6896, acmc-1ae09, 2,4,6-tribromopyrimidine
InChI nøgle AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC(Br)=NC(Br)=N1
IUPAC navn 2,4,6-tribrompyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 316.78
PubChem CID 258580
Formel vægt 316.78
Procent renhed 95%