Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2,4,6-Tribromopyrimidine, 95%
Artikelnummer. 15403697
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403697 250 mg 250mg
11347349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403697 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H27471.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 36847-11-7
Molekylær formel C4HBr3N2
Molekylvægt (g/mol) 316.78
MDL nummer MFCD00233942
InChI nøgle AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4,6-tribromo, pubchem6896, acmc-1ae09, 2,4,6-tribromopyrimidine
PubChem CID 258580
IUPAC navn 2,4,6-tribromopyrimidine
SMIL BrC1=CC(Br)=NC(Br)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromopyrimidine
Mængde 250 mg
Formel vægt 316.78
Procent renhed 95%