Få mere at vide
2,4,6-Tribromophenyl caproate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490926
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16490926 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16490926 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101506
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2,4,6-Tribromophenyl caproate (2,4,6-tribromophenyl caproic acid ester) is an anti-fungal agent.
2,4,6-Tribromophenyl caproate (2,4,6-tribromophenyl caproic acid ester) is an anti-fungal agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromophenyl caproate
Fysisk form Liquid
CAS 16732-09-5
Farve Colorless
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H13Br3O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.57 mM)
SMIL CCCCCC(OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br)=O
Molekylvægt (g/mol) 428.94
Formel vægt 428.94
Procent renhed 98.29%