missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4,6-Tribromophenylacetat, TRC

Artikelnummer. 30456921
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30456921 1 g -
30451097 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456921 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7726251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 607-95-4
Molekylær formel C8 H5 Br3 O2
Molekylvægt (g/mol) 372.84
Synonym 2,4,6-Tribromo-phenol 1-Acetate, NSC 404079
IUPAC navn (2,4,6-tribromophenyl) acetat
SMIL CC(=O)Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromophenyl Acetate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-3H,1H3
Formel vægt 369.784
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.