missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,6-Tribromophenyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromophenyl Acetate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-3H,1H3 |
| Formel vægt | 369.784 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?