Få mere at vide
2,4,6-Tribromophenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30460087
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460087 4 x 25 mg
17951006 25 mg
17914066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30460087 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1200.0500254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,4,6-Tribromophenol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromophenol
CAS 118-79-6
Analyt- eller komponentnavne 2,4,6-Tribromophenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H3 Br3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,4,6-Tribromophenol, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Dembrexine Imp. E (EP), Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Phenol, 2,4,6-tribromo-, 1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromkal Pur 3, Bromol, Flammex 3BP, NSC 2136, PH 73, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Dembrexine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
IUPAC navn 2,4,6-tribromophenol
Molekylvægt (g/mol) 330.8
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 327,7734 g/mol