Få mere at vide
2,4,6-Tribromophenol, Mikromol™
Beskrivelse
2,4,6-Tribromophenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromophenol |
| CAS | 118-79-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,6-Tribromophenol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H3 Br3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,4,6-Tribromophenol, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Dembrexine Imp. E (EP), Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Phenol, 2,4,6-tribromo-, 1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromkal Pur 3, Bromol, Flammex 3BP, NSC 2136, PH 73, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Dembrexine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H |
| SMIL | Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br |
| IUPAC navn | 2,4,6-tribromophenol |
| Vis mere |