Få mere at vide
2,4,6-Tribromophenol, 98%
Artikelnummer. 11439623
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439623 250 g 250g
11429623 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12424.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 118-79-6 | C6H3Br3O | 330,80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-79-6
Molekylær formel C6H3Br3O
Molekylvægt (g/mol) 330.80
MDL nummer MFCD00002150
InChI nøgle BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromophenol, bromol, bromkal pur 3, xeroform, phenol, 2,4,6-tribromo, flammex 3bp, unii-ys6k3eu393, ccris 1658, great lakes ph-73, 5175-83-7 bismuth 3+ salt
PubChem CID 1483
ChEBI CHEBI:47696
IUPAC navn 2,4,6-tribromphenol
SMIL OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromophenol
Smeltepunkt 86 °C til 92 °C
Tæthed 2.55
Kogepunkt 282 °C til 290 °C (sublimation)
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 776920
Merck Index 14,9613
Formel vægt 330.8
Procent renhed 98%