missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,6-Tribromophenol-3,5-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromophenol (3,5-D2) |
| CAS | 1219795-42-2 |
| Molekylær formel | C6 2H2 H Br3 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Phen-3,5-d2-ol','2,4,6-tribromo-, 2,4,6-Tribromophen-3,5-d2-ol, 2,4,6-Tribromophenol D2, 3,5-Dideuterio-2,4,6-tribromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H/i1D,2D |
| SMIL | [2H]c1c(Br)c([2H])c(Br)c(O)c1Br |
| IUPAC navn | 2,4,6-tribromo-3,5-dideuteriophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.81 |
| Formel vægt | 329.786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?