Få mere at vide
2,4,6-Tribromophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromophenol 13C6 |
| CAS | 1097192-97-6 |
| Molekylær formel | 13C6 H3 Br3 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6','2,4,6-tribromo-, 2,4,6-Tribromophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 2,4,6-Tribromophenol 13C6, 2,4,6-Tribromophenol (ring-13C6) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | O[13c]1[13c](Br)[13cH][13c](Br)[13cH][13c]1Br |
| IUPAC navn | 2,4,6-tribromo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.76 |
| Formel vægt | 333.7935 |