Få mere at vide
2,4,6-Tribromobenzyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromobenzyl Bromide |
| CAS | 54459-64-2 |
| Molekylær formel | C7H4Br4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,3,5-Tribromo-2-(bromomethyl)benzene','2,4,6,alpha-Tetrabromotoluene2,4,6-Tribromobenzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Br4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-2H,3H2 |
| SMIL | BrCc1c(Br)cc(Br)cc1Br |
| IUPAC navn | 1,3,5-tribromo-2-(bromomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.72 |
| Formel vægt | 403.7047 |