missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4,6-Tribromobenzyl Bromide, TRC

Artikelnummer. 30450958
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450958 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767855250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromobenzyl Bromide
CAS 54459-64-2
Molekylær formel C7H4Br4
Mængde 250 mg
Synonym 1,3,5-Tribromo-2-(bromomethyl)benzene','2,4,6,alpha-Tetrabromotoluene2,4,6-Tribromobenzyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C7H4Br4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-2H,3H2
SMIL BrCc1c(Br)cc(Br)cc1Br
IUPAC navn 1,3,5-tribromo-2-(bromomethyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 407.72
Formel vægt 403.7047
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.