missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4,6-Tribromoanisole, TRC

Artikelnummer. 30136485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136485 100 g
30003704 5 g
30006434 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT771850100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 607-99-8
Molekylær formel C7 H5 Br3 O
Molekylvægt (g/mol) 344.83
Synonym 2,4,6-Tribromoanisole, Benzene, 1,3,5-tribromo-2-methoxy- (9CI, ACI), 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene (ACI), Anisole, 2,4,6-tribromo- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Methoxy-2,4,6-tribromobenzene, 2,4,6-Tribromoanisole, Methyl 2,4,6-tribromophenyl ether, NSC 2218, TBA
IUPAC navn 1,3,5-tribromo-2-methoxybenzene
SMIL COc1c(Br)cc(Br)cc1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromoanisole
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H5Br3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Formel vægt 341.7891
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.