Få mere at vide
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 2,4,6-Tribromoanisol | 607-99-8 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromoanisole |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| CAS | 607-99-8 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Molekylær formel | C7H5Br3O |
| MDL nummer | MFCD00192510 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI nøgle | YXTRCOAFNXQTKL-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br |
| IUPAC navn | 1,3,5-tribrom-2-methoxybenzen |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4,6-TRIBROMOANILSOLE
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.