Få mere at vide
2,4,6-Tribromoanisole-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromoanisole-d5 |
| CAS | 1219795-33-1 |
| Molekylær formel | C7 D5 Br3 O |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | 2,4,6-Tribromoanisole D5, Benzene-1,3-d2','2,4,6-tribromo-5-(methoxy-d3)- (ACI), 2,4,6-Tribromo-5-(methoxy-d3)benzene-1,3-d2 (ACI), 2,4,6-Tribromoanisole-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D |
| SMIL | [2H]c1c(Br)c([2H])c(Br)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Br |
| IUPAC navn | 1,3,5-tribromo-2,4-dideuterio-6-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.857 |
| Formel vægt | 346.82 |