Få mere at vide
2,4,6-Tribromoanilin, TRC
Artikelnummer. 30454050
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30454050 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30454050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT771800500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromoaniline
CAS 147-82-0
Molekylær formel C6 H4 Br3 N
Mængde 500 mg
Synonym Benzenamine','2,4,6-tribromo- (9CI','ACI), 2,4,6-Tribromobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-tribromo- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Tribromo-phenylamine, 2,4,6-Tribromoaniline, NSC 2216, sym-Tribromoaniline
InChI formel InChI=1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
SMIL Nc1c(Br)cc(Br)cc1Br
IUPAC navn 2,4,6-tribromoanilin
Molekylvægt (g/mol) 329.81
Formel vægt 326.7894