Få mere at vide
2,4,6-tribrom-3-hydroxybenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | 144°C to 149°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2844497 |
| Formel vægt | 374.81 |
| Procent renhed | 98% |