Få mere at vide
2,4,6-Tribrom-3-hydroxybenzoesyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | 144 °C til 149 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2844497 |
| Formel vægt | 374.81 |
| Procent renhed | 98% |