Få mere at vide
2,4,6-tribrom-3-hydroxybenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440248
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440248 5 g 5g
11430248 1 g 1g
11450248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23790.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14348-40-4 | C7H3Br3O3 | 374.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14348-40-4
Molekylær formel C7H3Br3O3
Molekylvægt (g/mol) 374.81
MDL nummer MFCD00055557
InChI nøgle YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 151915
IUPAC navn 2,4,6-tribrom-3-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 144°C to 149°C
Mængde 5 g
Beilstein 2844497
Formel vægt 374.81
Procent renhed 98%