Få mere at vide
2,4,6-Triaminopyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30452803
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30452803 25 g
1 options
Artikelnummer. 30452803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76721025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidine-2,4,6-triamine
CAS 1004-38-2
Molekylær formel C4 H7 N5
Mængde 25 g
Synonym 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine','2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine
InChI formel InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9)
SMIL Nc1cc(N)nc(N)n1
IUPAC navn Pyrimidin-2,4,6-triamin
Molekylvægt (g/mol) 125.1319
Formel vægt 125.0701