Få mere at vide
2,4,6-Triaminopyrimidin, 97%
Artikelnummer. 10713901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10713901 25 g Plastflaske 25g
10189831 5 g Glasflaske 5g
10143140 100 g Plastikflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139250250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1004-38-2 | C4H7N5 | 125,135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1004-38-2
MDL nummer MFCD00006100
InChI nøgle JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triaminopyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetriamine, pyrimidine-2,4,6-triyltriamine, pyrimidine, 2,4,6-triamino, triamino pyrimidine, 3ay, aaat, pubchem7216, 2,6-pyrimidinetriamine, 2,6-triaminopyrimidine
PubChem CID 13863
ChEBI CHEBI:39857
IUPAC navn pyrimidin-2,4,6-triamin
SMIL C1=C(N=C(N=C1N)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Triaminopyrimidine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 246°C to 252°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C4H7N5
Mængde 25 g
Beilstein 24,47
Opløselighedsinformation Solubility in water: 36.5g/kg in water (20°C). Other solubilities: 22.7g/kg in methanol (20°C),4.5g/kg in ethanol (20°C)
Molekylvægt (g/mol) 125.13
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Triaminopyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.