Få mere at vide
2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N6/c6-1-2-3(7)10-5(9)11-4(2)8/h(H6,7,8,9,10,11) |
| Formel vægt | 150.0654 |
| Procent renhed | >95% |