missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30006581
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006581 10 mg
30006967 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76722010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 465531-97-9
Molekylær formel C5 H6 N6
Molekylvægt (g/mol) 150.14
Synonym 2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile, Dicyclanil-descyclopropyl, Descyclopropyldicyclanil
IUPAC navn 2,4,6-triaminopyrimidine-5-carbonitrile
SMIL Nc1nc(N)c(C#N)c(N)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N6/c6-1-2-3(7)10-5(9)11-4(2)8/h(H6,7,8,9,10,11)
Formel vægt 150.0654
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.