Få mere at vide
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15839660
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15839660 100 g
15806490 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15839660 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8086140100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-78-1
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 126.12
Tekniske data
Smeltepunkt 354°C (Decomposition)
Tæthed 1.57 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt >354°C/1013 hPa (Sublimed)
MDL nummer MFCD00006055
Mængde 100 g
Synonym 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Melamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine