Få mere at vide
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazin, TRC
Artikelnummer. 30455511
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455511 500 mg
30449179 2.5 g
30455211 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767158500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-37-1
Molekylær formel C12H15N3O3
Molekylvægt (g/mol) 249.27
IUPAC navn 2,4,6-tris(prop-2-enoxy)-1,3,5-triazin
SMIL C=CCOc1nc(OCC=C)nc(OCC=C)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Formel vægt 249.1113