missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4,6-Triacetylphloroglucinol, TRC

Artikelnummer. 30456838
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456838 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7670121G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triacetylphloroglucinol
CAS 2161-87-7
Molekylær formel C12 H12 O6
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H12O6/c1-4(13)7-10(16)8(5(2)14)12(18)9(6(3)15)11(7)17/h16-18H,1-3H3
SMIL CC(=O)c1c(O)c(C(=O)C)c(O)c(C(=O)C)c1O
IUPAC navn 1-(3,5-diacetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 252.22
Formel vægt 252.0634
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.