Få mere at vide
2,4,6-Triacetylphloroglucinol, TRC
Artikelnummer. 30457322
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30457322 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30457322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767012500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triacetylphloroglucinol
CAS 2161-87-7
Molekylær formel C12 H12 O6
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12O6/c1-4(13)7-10(16)8(5(2)14)12(18)9(6(3)15)11(7)17/h16-18H,1-3H3
SMIL CC(=O)c1c(O)c(C(=O)C)c(O)c(C(=O)C)c1O
IUPAC navn 1-(3,5-diacetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 252.22
Formel vægt 252.0634