Få mere at vide
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine |
| CAS | 67490-21-5 |
| Molekylær formel | C16H28N2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N2/c1-14(2,3)11-10-12(15(4,5)6)18-13(17-11)16(7,8)9/h10H,1-9H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(nc(n1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,4,6-tritert-butylpyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.41 |
| Formel vægt | 248.2252 |