Få mere at vide
2,4,6-Tri-tert-butylphenol, TRC
Artikelnummer. 30137873
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137873 10 g
18061550 5 g
18080240 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137873 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT07773510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 732-26-3
Molekylær formel C18 H30 O
Molekylvægt (g/mol) 262.43
Synonym Phenol, 2,4,6-tris(1,1-dimethylethyl)-, Phenol, 2,4,6-tri-tert-butyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4,6-Tri-t-butylphenol, 2,4,6-Tri-tert-butyl-1-hydroxybenzene, 2,4,6-Tri-tert-butylphenol, 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol, 2,4,6-Tritert-butylphenol, Alkofen B, Antioxidant 333, Antioxidant Q 46, NSC 14459, P 23, P 23 (phenol), TM 02, Tri-tert-butylphenol, Voidox
IUPAC navn 2,4,6-tritert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C18H30O/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11,19H,1-9H3
Formel vægt 262.2297
Procent renhed >95%