Få mere at vide
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazin, 99%
Artikelnummer. 10686134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10686134 1 g Glasflaske 1g
10082120 5 g Glasflaske 5g
10462875 25 g Glasflaske 25g
13428408 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10686134 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 DKK
    343.65 DKK / 1g
    Spare 67.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3682-35-7
Molekylær formel C18H12N6
Molekylvægt (g/mol) 312.34
MDL nummer MFCD00006045
InChI nøgle KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 77258
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 248,0 °C til 252,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,9926
IUPAC navn 2,4,6-tripyridin-2-yl-1,3,5-triazin
Formel vægt 312.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver