Få mere at vide
2,4,6-tri(2-pyridyl)-s-triazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10462875 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10462875
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3682-35-7
Molekylær formel C18H12N6
Molekylvægt (g/mol) 312.34
MDL nummer MFCD00006045
InChI nøgle KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 77258
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 248.0°C to 252.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,9926
IUPAC navn 2,4,6-tripyridin-2-yl-1,3,5-triazin
Formel vægt 312.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver