Få mere at vide
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazin, 98%
Artikelnummer. 11493417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493417 100 g 100g
11473417 5 g 5g
11483417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17201.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312,34 g/mol
Reagens til kolorimetrisk bestemmelse af jern2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazin anvendes til spektrofotometrisk bestemmelse af jern. Den fungerer som en tridendatligand og danner koordinationskomplekser med lanthanider og rhodium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til kolorimetrisk bestemmelse af jern2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazin anvendes til spektrofotometrisk bestemmelse af jern. Den fungerer som en tridendatligand og danner koordinationskomplekser med lanthanider og rhodium.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3682-35-7
Molekylær formel C18H12N6
Molekylvægt (g/mol) 312.34
MDL nummer MFCD00006045
InChI nøgle KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 77258
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Smeltepunkt 248 °C til 252 °C
Mængde 100 g
Beilstein 282581
Merck Index 14,9750
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
IUPAC navn tris(pyridin-2-yl)-1,3,5-triazin
Formel vægt 312.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver eller krystallinsk pulver