Få mere at vide
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazin, 98%
Beskrivelse
Reagens til kolorimetrisk bestemmelse af jern2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazin anvendes til spektrofotometrisk bestemmelse af jern. Den fungerer som en tridendatligand og danner koordinationskomplekser med lanthanider og rhodium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens til kolorimetrisk bestemmelse af jern2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazin anvendes til spektrofotometrisk bestemmelse af jern. Den fungerer som en tridendatligand og danner koordinationskomplekser med lanthanider og rhodium.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine |
| Smeltepunkt | 248 °C til 252 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 282581 |
| Merck Index | 14,9750 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| IUPAC navn | 2,4,6-tripyridin-2-yl-1,3,5-triazin |
| Formel vægt | 312.34 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Crystals or Powder or Crystalline Powder |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine