Få mere at vide
2-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-3,3-diphenyl-2-propenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-3,3-diphenyl-2-propenoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18N2O3/c1-14-13-15(2)23-21(22-14)26-19(20(24)25)18(16-9-5-3-6-10-16)17-11-7-4-8-12-17/h3-13H,1-2H3,(H,24,25) |
| Formel vægt | 346.1317 |