Få mere at vide
2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N5O3S2/c6-3-8-4(7)10-5(9-3)14-1-2-15(11,12)13/h1-2H2,(H,11,12,13)(H4,6,7,8,9,10) |
| Formel vægt | 251.0147 |