Få mere at vide
2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051767
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051767 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051767 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0345.050025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid
CAS 1391054-56-0
Analyt- eller komponentnavne 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H9 N5 O3 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)thio]ethanesulfonic Acid, 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid, Mesna Impurity E
InChI formel InChI=1S/C5H9N5O3S2/c6-3-8-4(7)10-5(9-3)14-1-2-15(11,12)13/h1-2H2,(H,11,12,13)(H4,6,7,8,9,10)
SMIL Nc1nc(N)nc(SCCS(=O)(=O)O)n1
IUPAC navn 2-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanyl]ethanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 251.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 251.0147 g/mol