Få mere at vide
2,4,6-Collidin, TRC
Artikelnummer. 30368347
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30368347 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30368347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC640040100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Collidine
CAS 108-75-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H11 N
Mængde 100 g
Synonym Pyridine, 2,4,6-trimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 2,4,6-Trimethylpyridine (ACI), 2,4,6-Collidine, NSC 460, s-Collidine, sym-Collidine, α,γ,α'-Collidine, γ-Collidine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
SMIL Cc1cc(C)nc(C)c1
IUPAC navn 2,4,6-trimethylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Formel vægt 121.0891
Procent renhed >95